Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 5.0 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
Marke:  Merck SVWG04700
325.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10084660
  • 361.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.
    Merkmale und Vorteile
  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen (sowohl hydrophile als auch hydrophobe Sorten), passend für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Durapore™ Membranfilter haben eine sehr geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit Ihrer Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Nicht autoklavierbar
    Weiß; mit Gitter
    PVDF
    Unsteril
    Hydrophil
    100/Packung
    Hydrophil
    47 mm
    ≥0,2 bar, Luft mit Wasser
    Siebfilter
    5 μm
    >15,4 ml/min x cm2
    100Pack
    Filtermembranen
    47 mm