Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 5.0 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
171.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | ≥0,2 bar, Luft mit Wasser |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PVDF |
Porengröße | 5 μm |
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10136630
|
Merck
SVLP04700 |
Weiß ohne Gitter | 47 mm |
364.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10576912
|
Merck
SVLP02500 |
Weiß ohne Gitter | 25 mm |
210.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10566912
|
Merck
SVLP01300 |
Weiß ohne Gitter | 13 mm |
171.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10084660
|
Merck
SVWG04700 |
Weiß; mit Gitter | 47 mm |
361.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
- Mittlere Stärke: 125μm
- Typischer Brechungsindex: 1.42
- Autoklavierbar
- Die hydrophile Form ist aus modifiziertem Polyvinylidenfluorid (PVDF) gefertigt und zeichnet sich durch eine geringere Proteinbindung aus als Nitrozellulose, Nylon oder PTFE
Anwendungsbereiche:
- Klärung von Luft und anderen Gasen
- Sterilisierungsfilterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Additiven, Antibiotika und Alkoholen
- Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Fällung)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
5 μm | |
>15,4 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Filtermembranen |
≥0,2 bar, Luft mit Wasser | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophil |