Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 5.0 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
Marke: Merck SVLP01300
153.71 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß ohne Gitter | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophil | |
13 mm |
≥0,2 bar, Luft mit Wasser | |
Siebfilter | |
5 μm | |
>15,4 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Filtermembranen | |
13 mm |