Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – hydrophiles PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke:  Merck SLLHR04NL
231.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10044470
  • 246.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile IC Millex™ Spritzenfilter:
  • Ionenchromatographie-zertifiziert
  • Geringer Anteil an IC-extrahierbaren Substanzen, optimiert Hintergrundwerte in empfindlichen IC-Analysen
  • Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet umfassende chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,45 μm
LH
Analytische Probenvorbereitung
HDPE
14 bar (200 psi)
100Pack
Spritzenfilter
4,0 mm
PTFE
Unsteril
0,1 cm2
10 µl
Luer-Lok™-Buchse
Luer-Lock-Anschlussstecker, abgesetzt
45 °C
1 ml
4,0 mm