Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – hydrophiles PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
246.00 € - 3035.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung |
Max. Temperatur (metrisch) | 45 °C |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Art des Auslasses | Filtercode | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Art des Auslasses | Filtercode | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10044470
|
Merck
SLLHR04NL |
4,0 mm | Luer-Lock-Anschlussstecker, abgesetzt | LH | 100Pack |
246.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10166082
|
Merck
SLLHC13NL |
13 mm | Männlicher Luer-Stecker | LH | 100Pack |
409.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10022193
|
Merck
SLLHH13NK |
13 mm | Männlicher Luer-Stecker | LH | 1000Pack |
3035.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10636151
|
Merck
SLCRT13NL |
13 mm | Schlauchauslass | LCR | 100Pack |
535.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10288282
|
Merck
SLLHC25NS |
25 mm | Männlicher Luer-Stecker | LH | 50Pack |
354.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16339055
|
Merck
SLCR033NB |
33 mm | Männlicher Luer-Stecker | LCR | 250 |
1330.00 €
250 Packungen |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10379730
|
Merck
SLCR013NL |
13 mm | Männlicher Luer-Stecker | LCR | 100Pack |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10298230
|
Merck
SLCR013NK |
13 mm | Männlicher Luer-Stecker | LCR | 1000Pack |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Umfassende chemische Beständigkeit Geeignet zur Filterung wässriger und organischer Lösungen Geringe Proteinbindung
Spezifikation
Ja | |
Nicht steril | |
45 °C |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung |