Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – hydrophiles PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLCR013NL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10904kg
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile IC Millex™ Spritzenfilter:- Ionenchromatographie-zertifiziert
- Geringer Anteil an IC-extrahierbaren Substanzen, optimiert Hintergrundwerte in empfindlichen IC-Analysen
- Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet umfassende chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
Bestellinformation
Einlass-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™/männlicher Luer-Slip.
Spezifikation
Naturfarben | |
PTFE | |
Unsteril | |
0,65 cm2 | |
< 25 µl | |
Luer-Lok™-Buchse | |
Männlicher Luer-Stecker | |
45 °C | |
<10 ml | |
13 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
LCR | |
Analytische Probenvorbereitung | |
HDPE | |
7 bar (100 psi) | |
100Pack | |
Spritzenfilter | |
13 mm |