Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse - wasserabweisendes PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLFH025NK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophober Fluoropore™ (PTFE) Membran:- Ideal für das Filtern von Proben in organischen Lösungsmitteln und kann auch verwendet werden, um das Zurückströmen von atmosphärischer Feuchtigkeit bei Belüftungsapplikationen zu verhindern.
- Umfassende chemische Kompatibilität und Lösungsmittelbeständigkeit bei organischen Lösungen
- Das Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder Polypropylen.
Feinpartikelentfernung und -reinigung von organischen Lösungen, Belüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
Spezifikation
Single-use | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenfilter | |
25 mm |
Hydrophobes Fluorophor-Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
Unsteril | |
HDPE | |
1000/Pckg. | |
<> 100 ml | |
25 mm |