Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse - wasserabweisendes PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
292.06 € - 3170.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Filter | Art des Auslasses | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Filter | Art des Auslasses | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10166660
|
Merck
SLFH025NS |
100 ml | 25 mm | Männlicher Luer-Stecker | 50/Packung |
324.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10278520
|
Merck
SLFH025NB |
100 ml | 25 mm | Männlicher Luer-Stecker | 250Pack |
1225.00 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10268380
|
Merck
SLFHR04NL |
1 ml | 4,0 mm | Männlicher Luer-Stecker | 100Pack |
292.06 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10498394
|
Merck
SLFHX13NK |
<10 ml | 13 mm | Männlicher Luer-Stecker | 1000Pack |
3170.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11780453
|
Merck
SLFHX13NL |
<10 ml | 13 mm | Männlicher Luer-Stecker | 100Pack |
310.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12501259
|
Merck
SLFHX13TL |
<10 ml | 13 mm | Rörchen | 100Pack |
336.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10432121
|
Merck
SLFH025NK |
<> 100 ml | 25 mm | Männlicher Luer-Stecker | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
- Beständig gegenüber aggressiveren organischen Lösungen und hohen Temperaturen
Spezifikation
Ja | |
0,45 μm | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung |