Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse - wasserabweisendes PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke:  Merck SLFHX13NK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10498394
  • 3170.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophober Fluoropore™ (PTFE) Membran:
  • Ideal für das Filtern von Proben in organischen Lösungsmitteln und kann auch verwendet werden, um das Zurückströmen von atmosphärischer Feuchtigkeit bei Belüftungsapplikationen zu verhindern.
  • Umfassende chemische Kompatibilität und Lösungsmittelbeständigkeit bei organischen Lösungen
  • Das Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder Polypropylen.
Anwendungen:
Feinpartikelentfernung und -reinigung von organischen Lösungen, Belüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Spezifikation
Rot
PTFE
Unsteril
PP
Männlicher Luer-Stecker
Spritzenfilter FH
13 mm
Ja
0,45 μm
Analytische Probenvorbereitung
Männlicher Luer-Anschluss
1000Pack
<10 ml
13 mm