Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse - wasserabweisendes PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15300kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophober Fluoropore™ (PTFE) Membran:- Ideal für das Filtern von Proben in organischen Lösungsmitteln und kann auch verwendet werden, um das Zurückströmen von atmosphärischer Feuchtigkeit bei Belüftungsapplikationen zu verhindern.
- Umfassende chemische Kompatibilität und Lösungsmittelbeständigkeit bei organischen Lösungen
- Das Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder Polypropylen.
Feinpartikelentfernung und -reinigung von organischen Lösungen, Belüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Rot | |
PTFE | |
Unsteril | |
PP | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenfilter FH | |
13 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
100Pack | |
<10 ml | |
13 mm |