Learn More
Merck Millipore Milli-Q™ Advantage A10 Reinstwasser-Aufbereitungssystem, Zubehör, Quantum Polierkartuschen
Die Quantum Polierkartusche entfernt ionische und organische Verunreinigungen unterhalb der Spurenwerte, um die erforderlichen Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen
Marke: Merck Millipore QTUM0TEX1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.19700kg
Beschreibung
Quantum polishing catridge removes ionic and organic contaminants below trace levels to match required water quality requirements
Quantum™ TEX Merkmale
- Enthält Ionex-Harze für Eisen im Spurenbereich
- Speisewasser: Ultrapure
- -Technologie: Aktivkohle, Ionenaustausch
- Enthält Organex- und Ionex-Harze für organische Stoffe und Ionen im Spurenbereich
- Speisewasser: Ultrapure
- -Technologie: Aktivkohle, Ionenaustausch
Spektralphotometrie, Spektroskopie, Chromatographie und Biochemie
Zertifizierungen
ISO 9001 v.2000 und ISO 14001
Compliance
USP 645-Eignungskriterien
Spezifikation
Aktivkohle, Ionaustausch | |
Spektralphotometrie, Spektroskopie, Chromatographie und Biochemie | |
Quantum TEX Kartuschenfilter |
Organex und Ionex | |
Milli-Q™ Systeme |