Learn More
Merck Millipore Milli-Q™ Advantage A10 Reinstwasser-Aufbereitungssystem, Zubehör, Quantum Polierkartuschen
Die Quantum Polierkartusche entfernt ionische und organische Verunreinigungen unterhalb der Spurenwerte, um die erforderlichen Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen
1010.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Milli-Q™ Systeme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spektralphotometrie, Spektroskopie, Chromatographie und Biochemie |
Produktcode | Marke | Typ | Harztyp | Purification Method | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Harztyp | Purification Method | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10176094
|
Merck Millipore
QTUM0TEX1 |
Quantum TEX Kartuschenfilter | Organex und Ionex | Aktivkohle, Ionaustausch |
1010.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Quantum polishing catridge removes ionic and organic contaminants below trace levels to match required water quality requirements
Quantum™ TEX Merkmale
- Enthält Ionex-Harze für Eisen im Spurenbereich
- Speisewasser: Ultrapure
- -Technologie: Aktivkohle, Ionenaustausch
- Enthält Organex- und Ionex-Harze für organische Stoffe und Ionen im Spurenbereich
- Speisewasser: Ultrapure
- -Technologie: Aktivkohle, Ionenaustausch
Spektralphotometrie, Spektroskopie, Chromatographie und Biochemie
Zertifizierungen
ISO 9001 v.2000 und ISO 14001
Compliance
USP 645-Eignungsanforderungen
Spezifikation
Milli-Q™ Systeme | |
Spektralphotometrie, Spektroskopie, Chromatographie und Biochemie |