Learn More
Merck Millicell™ 24-Well Mikrotiterplatteneinheiten für Zellkulturen
Doppelte Membranfläche im Vergleich zu standardmäßigen 24-Well Mikrotiterplatten
1105.00 € - 1110.00 €
Spezifikation
Verschluss inklusive | Mit Deckel |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Kulturfläche | 0,7 cm2 |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Beinhaltet: 24-Well-Filterplatte; Einzel-Well-Trägerschale; Deckel
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stützmembran | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stützmembran | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10626923
|
Merck
PSHT010R5 |
Für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Medikamententransport und Permeabilität | PCF | 0,4 μm |
1110.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10021953
|
Merck
PSRP010R5 |
Zellanhaftung, -wachstum und -differenzierung bei zahlreichen Zellanwendungen | PET | 1 μm |
1105.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Der patentierte Aufbau unterstützt die Anheftung, das Wachstum und die Differenzierung von Zellen bei einer Vielzahl von Anwendungen und kann manuell oder mit automatisierten Zellsaat-, Fütterungs- und Waschsystemen verwendet werden.
Filterplattenfunktionen
- Basolaterale Zugangsöffnungen an jedem Well ermöglichen eine Medienzugabe ohne Demontage der Zellkulturplatte und des Auffangtabletts
- Apical Assist schützt den Zellen-Monolayer bei manueller Zuführung
- Füße auf der Filterplatte heben und schützen die Zellen-Monolayer, wenn das Zufuhrtablett entfernt wird
- Gewebekulturbehandelte Membranen fördern die Zellanhaftung
- Erhöhte Well-Kanten verbessern die Abdichtung des Bandes
- Große Beschriftung für hohen Bedienkomfort
Spezifikation
Mit Deckel | |
0,7 cm2 | |
Steril | |
24-Well-Zellkulturplatte, Single-Well-Zufuhrtablett, 24-Well-Auffangtablett, Deckel | |
8,48 cm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
24 | |
128 mm |