Learn More
Merck MultiScreen™-Netz-Filterplatten mit 96-Well-Empfängerplatten
Optimal für Targetscreening und andere Anwendungen, bei denen neue Substanzen mit Hilfe von multizellulären Organismen als In-vivo-Modell evaluiert werden
Marke: Merck MANMN4010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
96-Well Platte und 96-Well Auffangtablett passen zusammen und ergeben ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz zufügen und die Migration der Organismen messen.
- Bereitstellung eines gebrauchsfertigen Systems zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen
- Optisch klar zur Verwendung mit einem bildgebenden Mikroskop oder einer anderen mikroskopischen Analyse
- Kann erforderlichenfalls mit einer dünnen Schicht Agar beschichtet werden
- Bewährt als Hochdurchsatz-Zellsiebe vor der zellulären Analyse in einem FACS™ Analysator
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
0.28 cm2 | |
10 St./Packung |
Nylonnetz | |
40 μm | |
Styrol | |
Nicht steril | |
Gesamtorganismus-Screening |