Learn More
Merck MultiScreen™-Netz-Filterplatten mit 96-Well-Empfängerplatten
Optimal für Targetscreening und andere Anwendungen, bei denen neue Substanzen mit Hilfe von multizellulären Organismen als In-vivo-Modell evaluiert werden
682.00 € - 905.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Membran | Nylonnetz |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Material | Styrol |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11704694
|
Merck
MANM10010 |
100 μm |
905.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10517285
|
Merck
MANMN2010 |
20 μm |
770.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11714694
|
Merck
MANMN4010 |
40 μm |
682.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11724694
|
Merck
MANMN6010 |
60 μm |
819.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
96-Well Platte und 96-Well Auffangtablett passen zusammen und ergeben ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz zufügen und die Migration der Organismen messen.
- Bereitstellung eines gebrauchsfertigen Systems zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen
- Optisch klar zur Verwendung mit einem bildgebenden Mikroskop oder einer anderen mikroskopischen Analyse
- Kann erforderlichenfalls mit einer dünnen Schicht Agar beschichtet werden
- Bewährt als Hochdurchsatz-Zellsiebe vor der zellulären Analyse in einem FACS™ Analysator
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Styrol | |
Nicht steril | |
10 St./Packung |
Nylonnetz | |
Transparent | |
96 | |
Gesamtorganismus-Screening |