Learn More
Merck Nylon-Net Steriflip™ Absaugfiltereinheit
Sterile Einweg-Filtereinheit zur Isolierung von Zellen
Marke: Merck SCNY00100
265.52 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94500kg
Beschreibung
ÜberblickDie Steriflip Filtereinheit ist für die Verwendung mit 50 ml-Standardzentrifugenröhrchen konzipiert, wodurch die Probenübertragung entfällt. Zum Filtern befestigen Sie das Gerät einfach an einem 50 ml-Zentrifugenröhrchen, das Ihre Probe enthält, drehen es um, und wenden Sie das Vakuum an. Nach Beendigung sammelt sich das Filtrat im angebrachten 50 ml-Zentrifugenröhrchen.
Neue Porengrößen, die sich ideal für Zellisolierungsanwendungen eignen
Steriflip Nylon-Netzfilter sind jetzt in Porengrößen von 40, 60 und 100 µm erhältlich und eignen sich daher ideal für Anwendungen mit Stammzellen, Kardiomyozyten, neurologischen und skelettalen Geweben. Die vakuumunterstützte, geschlossene Systemoption gewährleistet die Sterilität der Proben und ermöglicht gleichzeitig eine schnellere Trennung großer Volumina von Zellmaterial und verbessert die Rückgewinnung.
Die Steriflip™ Filtereinheit verhindert ein unsauberes Ausgießen während des Probentransfers. Befestigen Sie das Gerät direkt an einem 50 ml-Zentrifugenröhrchen, das Ihre Probe enthält, drehen Sie es um und wenden Sie das Vakuum an. Das Filtrat sammelt sich im angebrachten 50 ml-Zentrifugenröhrchen an. Steriflip™ Filter sind in verschiedenen Porengrößen erhältlich, die sich ideal für die Zellisolierung eignen. Dazu gehören Nylon-Netzfilter in Porengrößen von 40, 60 und 100 µm, die sich ideal für Anwendungen mit Stammzellen, Kardiomyozyten, neurologischen und skelettalen Geweben eignen. Das vakuumunterstützte, geschlossene System gewährleistet die Sterilität der Proben und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle Trennung großer Volumina von Zellmaterial für eine effiziente Rückgewinnung.
Merkmale und Vorteile
- Verhindert eine unsaubere Probenübertragung durch ein einfaches vakuumgestütztes, geschlossenes System
- Isolieren Sie Zellen von Zelltrümmern mit einem der verschiedenen Nylonnetzfilter mit unterschiedlichen Porengrößen
- Ideal zum Sterilisieren kleiner Mengen von Kulturmedien
- Kann an jedem 50 ml-Standardzentrifugenröhrchen befestigt werden, wodurch unnötige Materialien, Zeit und das Risiko des Verschüttens vermieden werden
Anwendungen: Sterilisation von wässrigen Lösungen (bis zu 50 ml), Sterilfiltration kleiner Mengen Kulturmedien, Sterilfiltration von Puffern mit hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten, Zellisolierung
Spezifikation
Klar | |
Ja | |
Nylonnetz | |
Steril | |
Entfernung von groben Partikeln, Laborfiltration | |
25 pro Packung | |
50 mL | |
5,43 in. | |
6,4 cm |
Doppeltes Gewinde mit Vakuumanschluss | |
MBS/Polypropylen | |
100 μm | |
7 cm2 | |
25Pack | |
Steriflip-NY-Filtereinheit | |
250 mL | |
13,8 cm |