Learn More
Merck Nylon-Net Steriflip™ Absaugfiltereinheit
Sterile Einweg-Filtereinheit zur Isolierung von Zellen
240.00 € - 290.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Verbinder | Doppeltes Gewinde mit Vakuumanschluss |
Einwegprodukt | Ja |
Material | MBS/Polypropylen |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10399824
|
Merck
SCNY00020 |
Nylonnetz | 20 μm |
240.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10135134
|
Merck
SCNY00040 |
Nylonnetz | 40 μm |
256.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10628005
|
Merck
SCNY00060 |
Nylonnetz | 60 μm |
256.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10546645
|
Merck
SCNY00100 |
Nylonnetz | 100 μm |
290.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
Steriflip Filtereinheiten mit Nylonnetz ermöglichen die Trennung von Gewebefremdkörpern von Zellmaterial in Gewebehomogenaten mit dem zusätzlichen Vorteil, Sterilität und Vakuumfiltration zu gewährleisten. Dadurch wird die Rückgewinnung verbessert und die Zeit für das Sammeln der isolierten Zellen verkürzt. Steriflip ist eine effektive Methode zur Trennung von Zellsuspension auf Grundlage der jeweiligen Porengröße des Nylonnetzes, während die Sterilität der Probe bewahrt wird. Dies ist insbesondere nützlich für Kunden, die mit Stammzellen, Kardiomyozyten, neurologischen und Skelettgeweben arbeiten.
- Vollständige, sterile Einheit benötigt nur einen Transferschritt
- Vakuumanschluss hilft bei der Zellisolation und -rückgewinnung
- Gerät wird mit einem 50 ml großen Standardzentrifugenröhrchen verwendet
- Optionaler 50 ml-Trichter passend zum Röhrchen lieferbar
- Kompaktes Stativ verringert die Sperrigkeit der Einheit
- Vier Porengrößen ermöglichen Vielseitigkeit und optimale Leistungsfähigkeit bei verschiedenen Anwendungen
Specifications
Durchsichtig | |
Ja | |
Steril | |
Entfernung von groben Partikeln, Laborfiltration | |
25/Packung | |
50 mL | |
13,8 cm |
Doppeltes Gewinde mit Vakuumanschluss | |
MBS/Polypropylen | |
7 cm2 | |
25Pack | |
Steriflip-NY-Filtereinheit | |
5,43 in. | |
6,4 cm |