Learn More
Merck Ersatzteile für Lösungsmittel-Dispenser
Ersatzteile für 25 mm-Lösungsmittelfilterspender
Marke: Merck XX3002510
58.28 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
Beschreibung
Zubehör XX6602501 Kolben und Neopren-Stopfen XX3002502 Filterhalter-Dichtung, PTFEXX3002510 Filterhalter-Stützsieb, EdelstahlSpezifikation
Lösungmittelfiltrierender Dispenser | |
Stützsieb für Filterhalterung | |
2,5 cm |
Edelstahl | |
0.98 in. |