Learn More
Merck Zubehör aus Edelstahl
Zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten mit Einlassdrücken von 20 bis 700 bar
Marke:  Merck 5614
47.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10741263
  • 55.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Xx4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für den Filterhalter XX4404700
Edelstahlfilter, Je nach verwendetem Filtertyp.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Hochdruck-SS-Filterhalter, 47 mm
Unsteril
Unter dem Ablaufsieb
Edelstahl 316