Learn More
Merck Millipore Stericup™ sterile Absaugfiltereinsätze
Entwickelt für die Sterilisation von Gewebe-Kulturmedien, Protein- und DNA-Lösungen. EMD Millipore Stericup™ sterile Vakuumfiltereinheiten haben keine Spitze, um die Stabilität während der Filtration zu erhöhen. Steritop-Flaschenaufsatzfilter verfügen über einen PES- oder PVDF-Filter. Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen und Volumen.
Marke: Merck Millipore SCGVU10RE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.23000kg
Beinhaltet: Auffangkolben aus Polystyrol mit Graduierung zur Lagerung von Volumen von 150, 250, 500 und 1000 ml wie angegeben.
Beschreibung
Entwickelt für die Sterilisation von Gewebe-Kulturmedien, Protein- und DNA-Lösungen. Stericup™ sterile Vakuumfiltereinheiten haben keine Spitze, um die Stabilität während der Filtration zu erhöhen. Steritop-Flaschenaufsatzfilter verfügen über einen PES- oder PVDF-Filter. Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen und Volumen.
Ideal für den Gebrauch von Laminarströmungshauben geeignet.
- Getestet für Stammzellen 0.22 μm Porengröße
- Gammastrahlungsterilisierte, kegelförmige Kolben sind einfach zu greifen, mit vertieftem Boden für einfaches Stapeln und die Aufbewahrung verschlossener Kolben
- Der Filter mit 0.10 μm-Membran ist ideal zur Entfernung von Mykoplasma
- Kleiner Riegel sichert den Vorsatzfilter während der Filtration (Vorsatzfilter bitte separat bestellen, siehe AP2007500) Millipore Express™ Plus Polyethersulfon (PES) für schnellen Durchfluss und Sterilisation mit niedriger Proteinbindung bei wässrigen Lösungen
- Durapore™ Polyvinylidenfluorid (PVDF) für niedrigste Proteinbindung bei der Sterilisation/Klärung biologischer Flüssigkeiten
Bestellinformation
Filterdurchmesser: 73 mm
Spezifikation
Klar mit blauem Adapter | |
Hydrophiles PVDF | |
Sterile | |
Sterilisation von Gewebekulturmedien und Zusätzen, Proteinlösungen, Virussuspensionen, DNA- und anderen wässrige Lösungen | |
Stericup-GV-Filtereinheit | |
500 ml | |
29.9 cm |
Polystyrol | |
0.22μ m | |
40 cm2 | |
12 Packung | |
1000 ml | |
11.7 in. |