Learn More
Merck Millipore Stericup™ sterile Absaugfiltereinsätze
Entwickelt für die Sterilisation von Gewebe-Kulturmedien, Protein- und DNA-Lösungen. EMD Millipore Stericup™ sterile Vakuumfiltereinheiten haben keine Spitze, um die Stabilität während der Filtration zu erhöhen. Steritop-Flaschenaufsatzfilter verfügen über einen PES- oder PVDF-Filter. Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen und Volumen.
146.00 € - 350.00 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Filtrationsbereich | 40 cm2 |
Menge | 12 Packung |
Beinhaltet: Auffangkolben aus Polystyrol mit Graduierung zur Lagerung von Volumen von 150, 250, 500 und 1000 ml wie angegeben.
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Oberes Volumen (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Oberes Volumen (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10357413
|
Merck Millipore
SCVPU11RE |
Polyethersulfon | 0,1 μm | 1000 mL | 1000 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10182431
|
Merck Millipore
SCVPU02RE |
PES | 0.1μm | 250 ml | 250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10074360
|
Merck Millipore
SCGVU10RE |
Hydrophiles PVDF | 0.22μ m | 500 ml | 1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Entwickelt für die Sterilisation von Gewebe-Kulturmedien, Protein- und DNA-Lösungen. Stericup™ sterile Vakuumfiltereinheiten haben keine Spitze, um die Stabilität während der Filtration zu erhöhen. Steritop-Flaschenaufsatzfilter verfügen über einen PES- oder PVDF-Filter. Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen und Volumen.
Ideal für den Gebrauch von Laminarströmungshauben geeignet.
- Getestet für Stammzellen 0.22 μm Porengröße
- Gammastrahlungsterilisierte, kegelförmige Kolben sind einfach zu greifen, mit vertieftem Boden für einfaches Stapeln und die Aufbewahrung verschlossener Kolben
- Der Filter mit 0.10 μm-Membran ist ideal zur Entfernung von Mykoplasma
- Kleiner Riegel sichert den Vorsatzfilter während der Filtration (Vorsatzfilter bitte separat bestellen, siehe AP2007500) Millipore Express™ Plus Polyethersulfon (PES) für schnellen Durchfluss und Sterilisation mit niedriger Proteinbindung bei wässrigen Lösungen
- Durapore™ Polyvinylidenfluorid (PVDF) für niedrigste Proteinbindung bei der Sterilisation/Klärung biologischer Flüssigkeiten
Bestellinformation
Filterdurchmesser: 73 mm
Spezifikation
Polystyrol | |
Sterile | |
40 cm2 | |
12 Packung |