Learn More
Endoxifen (Z-isomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16450078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16450078 5 mg 5 Milligramm
16417608 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16450078
Marke: Medchem Express HY18719
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Endoxifen Z-isomer is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Endoxifen Z-isomer is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Endoxifen (Z-isomer)
CAS 112093-28-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H27NO2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (133.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[Z]
Molekulargewicht (g/mol) 373.49
Formelmasse 373.49
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.