Learn More
ENMD-1198, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481599
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481599 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16481599 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16196
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ENMD-1198
CAS 864668-87-1
Farbe Brownish Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H25NO2
Menge 1 mg
Synonym IRC-110160
SMILES C[C@@]12C=CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(C(N)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molekulargewicht (g/mol) 311.42
Formelmasse 311.42
Reinheit (%) 98.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease