missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Entacapone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486018 10 mg -
16402167 50 mg 50 Milligramm
16406436 100 mg 100 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16486018

Marke: Medchem Express HY14280

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Entacapone is a potent, reversible, peripherally acting and orally active catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor.

Entacapone inhibits COMT from rat brain, erythrocytes and liver with IC50 values of 10 nM, 20 nM, and 160 nM, respectively. Entacapone is selective for COMT over other catecholamine metabolizing enzymes, including MAO-A, MAO-B, phenolsulphotransferase M (PST-M) and PST-P (IC50s>50 μM). Entacapone can be used for the research of Parkinson's disease. Entacapone serves as a inhibitor of FTO demethylation with an IC50 of 3.5 μM, can be used for the research of metabolic disorders.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Entacapone
CAS 130929-57-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H15N3O5
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (109.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.55 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
SMILES O=C(N(CC)CC)/C(C#N)=C/C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 305.29
Formelmasse 305.29
Reinheit (%) 98.79%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.