missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EOC317, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476968 10 mg -
16443027 50 mg -
16437046 100 mg -
16429517 5 mg 5 Milligramm
16410276 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16476968 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress EOC317 (ACTB-1003) is an oral kinase inhibitor with IC50s of 6, 2 and 4 nM for FGFR1, VEGFR2 and Tie-2.

EOC317 (ACTB-1003) is an oral kinase inhibitor with IC50s of 6, 2 and 4 nM for FGFR1, VEGFR2 and Tie-2.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material EOC317
CAS 939805-30-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H26F5N7O3
Menge 10 mg
Synonym ACTB-1003
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (59.17 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C3=C4C(N)=NC=NN4C(CN5CCOCC5)=C3COC)C=C2F
Molekulargewicht (g/mol) 591.53
Formelmasse 591.53
Reinheit (%) 98.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.