Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ SealMax (EU-IVD) Filterspitzen
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax-Filterspitzen kombinieren den zuverlässigen und bewährten Zwei-Phasen-Filter zum Schutz von Probe und Pipette mit einer innovativen Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere.
Marke: Eppendorf™ 0030078756
166.21 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.89400kg
Beschreibung
- ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax (EU-IVD) Filterspitzen verfügen über einen einzigartigen und erprobten Zweiphasenfilter zum Schutz von Probe und Pipette
- Mit einer innovativen Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere
- Ideal geeignet für Verfahren, bei denen die Erhaltung der Probenintegrität und die Vermeidung von Kreuzkontaminationen von entscheidender Bedeutung sind
- Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten, Aerosolen und Biomolekülen
- Keine PCR-hemmenden Additive
- Die Pipette ist im Fall einer Überaspiration vor aggressiven Flüssigkeiten geschützt
- Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und höchste Qualität.
- Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
- Die Spitzen sind für den Transfer von Flüssigkeiten mit geringer Kontamination konzipiert und konstruiert
- Insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen von In-vitro-Diagnostik-Anwendungen
- Sie ermöglichen die bestimmungsgemäße Verwendung des In-vitro-Diagnostikgeräts
- ep Dualfilter TIPS™ SealMax entspricht einem In-vitro-Diagnostikgerät gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.Oktober 1998
- Sie sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch und zur Anwendung durch qualifiziertes Personal bestimmt
Spezifikation
0.1 to 10 μL | |
ja | |
Richtlinie 98/79/EG | |
Racks | |
Consumables | |
Hellgrau | |
ep DualFilter T.I.P.S |
ja | |
34 mm | |
PCR Clean | |
960 tips | |
10 racks × 96 tips | |
Luftpolsterung | |
Polypropylene |