Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ SealMax (EU-IVD) Filterspitzen
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax-Filterspitzen kombinieren den zuverlässigen und bewährten Zwei-Phasen-Filter zum Schutz von Probe und Pipette mit einer innovativen Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere.
202.18 € - 210.83 €
Spezifikation
Gefiltert | ja |
---|---|
Sterilität | ja |
Zertifizierung/Konformität | Richtlinie 98/79/EG |
Eigenschaften | PCR Clean |
Format | Racks |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16584870
|
Eppendorf™
0030078756 |
34 mm | 0.1 to 10 μL |
203.27 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16514880
|
Eppendorf™
0030078780 |
55 mm | 2 to 200 μL |
202.18 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16534880
|
Eppendorf™
0030078802 |
76 mm | 50 to 1000 μL |
210.83 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten
- Verlässlicher Schutz vor Aerosolen1) und Biomolekülen
- Frei von PCR-Inhibitor-Additiven
- Schutz Ihrer Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überpipettieren
- Erhältlich in PCR clean/Sterile (Sterile und pyrogenfrei)
- Die stetige Kontrolle jeder Produktionscharge durch ein unabhängiges Labor garantiert höchste Reinheit und Qualität
- Chargenspezifische Zertifikate erhältlich unter
- Modernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit durch niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack
1) Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flüssigen Tröpfchen in der Luft oder einem anderen Gas.
Spezifikation
ja | |
Richtlinie 98/79/EG | |
Racks | |
Consumables | |
Luftpolsterung | |
Polypropylene |
ja | |
PCR Clean | |
960 tips | |
10 racks × 96 tips | |
ep DualFilter T.I.P.S |