Learn More
Epacadostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491539
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 16491539
Marke: Medchem Express HY15689
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epacadostat
CAS 1204669-58-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H13BrFN7O4S
Menge 1 g
Synonym INCB 024360
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (228.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(F)C=CC(N/C(C2=NON=C2NCCNS(N)(=O)=O)=N\O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 438.23
Formelmasse 438.23
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.