Learn More
(-)-Epicatechin gallate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474717
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16474717 50 mg -
16473826 25 mg -
16428818 10 mg 10 Milligramm
16411268 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474717 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0002
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
(-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Epicatechin gallate
CAS 1257-08-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H18O10
Menge 50 mg
Synonym Epicatechin gallate ECG (-)-Epicatechin 3-O-gallate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.82 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 442.37
Formelmasse 442.37
Reinheit (%) 97.08%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death