Learn More
(-)-Epicatechin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488946
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488946 100 mg 100 Milligramm
16464717 50 mg 50 Milligramm
16418818 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488946 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (-)-Epicatechin inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 3.2 μM. (-)-Epicatechin inhibits the IL-1β-induced expression of iNOS by blocking the nuclear localization of the p65 subunit of NF-κB.
(-)-Epicatechin inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 3.2 μM. (-)-Epicatechin inhibits the IL-1β-induced expression of iNOS by blocking the nuclear localization of the p65 subunit of NF-κB.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14O6
Menge 100 mg
Synonym (-)-Epicatechol Epicatechin epi-Catechin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (344.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Molekulargewicht (g/mol) 290.27
Formelmasse 290.27
Reinheit (%) 98.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death