Learn More
Sartorius Zubehör für Vakuumfilterhalter und -kammersysteme
Wählen Sie das beste Zubehör für Ihre Filtrationsanwendungen. Die Geräte und das Zubehör von Sartorius für Vakuumfilterhalter umfassen eine komplette Vakuumfilterhalter-Einheit aus Glas sowie einen Schlauch, eine Handpumpe mit Messgerät, ein 3-Wege-Ventil, einen 3-Wege-Hahn und einen Edelstahlanschluss.
20.95 € - 1015.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuumfilterhalter, Verteilersystem |
Sterilität | Unsteril |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10282581
|
Sartorius
16309 |
Sterilisierbarer Vakuumhalter |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10440443
|
Sartorius
16623 |
Gummi-Vakuumschlauch |
20.95 €
1 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15942540
|
Sartorius
16673 |
Handvakuumpumpe mit Druckmesser |
490.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15932540
|
Sartorius
16639 |
3-Wege-Ventil |
140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ausrüstung und Zubehör für die einfache Vakuumfiltration- Halterbaugruppe für Absaugfilter aus Glas
- Geeignet für Membranfilter mit einem Durchmesser von 50 oder 47 mm
- Umfasst einen Glastrichter, eine Basis und einen Kolben, eine Metallklemme und eine Halterung für Glasfrittenfilter
- Der vakuumfeste Kolben mit ungeschliffenem Glasrand verhindert eine Kontamination beim Ausgießen
- Gummi-Vakuumschlauch
- Dickwandiger Gummischlauch für die Verbindung der Systemkomponenten
- 100.6cm-Schlauch, für verschiedene Größen von Schlauchnippeln verwendbar
- 3-Wege-Ventil
- Wird mit einer Spritze verwendet, um das für die Filtration erforderliche Vakuum zu erzeugen
- Ideal, wenn kein fest installierter, strombetriebener Vakuumgenerator verfügbar ist
- Handvakuumpumpe mit Druckmesser
- Handbetätigte PVC-Pumpe mit Vakuummeter und Hebel zum Aufheben des Vakuums
- Umfasst 60 cm durchsichtige Kunststoffschläuche
- Erzeugt bis zu 80 % Vakuum innerhalb und außerhalb des Labors
- 3-Wege-Hahn
- Edelstahl-Hahn für die Verwendung mit einem Filtrationssystem mit mehreren Abzweigungen
- Bietet eine unabhängige Vakuumregelung für jeden Trichter
- Gewinde zum Luer-Lock-Verbindungsstück
- Metrisches Edelstahl-Verbindungsstück
- Mit 12 x1 mm großen Verbindungsstücken mit Außengewinde zu männlichem Luer-Lock
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Vakuumfilterhalter, Verteilersystem | |
Unsteril | |
Je 1 |