Learn More
(±)-Equol, MedChemExpress
Beschreibung
(±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-Equol |
| CAS | 94105-90-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H14O3 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.76 mM) |
| SMILES | OC1=CC=C2CC(C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 242.27 |
| Formelmasse | 242.27 |
| Mehr anzeigen |