Learn More
Erastin, MedChemExpress
Beschreibung
Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Erastin |
| CAS | 571203-78-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C30H31ClN4O4 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 12.5 mg/mL (22.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 547.04 |
| Formelmasse | 547.04 |
| Mehr anzeigen |