Learn More
β-Estradiol 17-acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438426
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16438426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438426 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0708
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Estradiol 17-acetate
CAS 1743-60-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H26O3
Menge 100 mg
Synonym 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-acetate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (318.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@H]2OC(C)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molekulargewicht (g/mol) 314.42
Formelmasse 314.42
Reinheit (%) 95.64%
Güte Research
Physikalische Form Powder