Learn More
Estradiol 3-sulfamate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482368
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482368 5 mg -
16480686 20 mg -
16480169 10 mg 10 Milligramm
16423159 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482368 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00112
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084; E2MATE; ES-J 995) is a potent, long-acting, and orally active steroid sulfatase inhibitor; inhibits estrone sulfatase with an IC50 of 251 nM and a Ki of 133 nM.
Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estradiol 3-sulfamate
CAS 172377-52-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H25NO4S
Menge 5 mg
Synonym BLE 00084 E2MATE ES-J 995
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@H]2O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OS(N)(=O)=O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molekulargewicht (g/mol) 351.46
Formelmasse 351.46
Reinheit (%) 99.5%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death