Learn More
Estradiol benzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442319
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16442319 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16442319 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1192
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estradiol benzoate
CAS 50-50-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H28O3
Menge 1 g
Synonym β-Estradiol 3-benzoate 17β-Estradiol 3-benzoate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (265.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(OC(C5=CC=CC=C5)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molekulargewicht (g/mol) 376.49
Formelmasse 376.49
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death