Learn More
Estradiol (cypionate), MedChemExpress
Beschreibung
Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Estradiol (cypionate) |
| CAS | 313-06-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H36O3 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 30 mg/mL (75.65 mM) |
| SMILES | C[C@@]12[C@@H](OC(CCC3CCCC3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(O)=C5)[C@@]4([H])CC2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 396.56 |
| Formelmasse | 396.56 |
| Show More |