Learn More
Estradiol valerianate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441038
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16441038 5 g
16422259 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16441038 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0672
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estradiol valerianate
CAS 979-32-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32O3
Menge 5 g
Synonym β-Estradiol 17-valerate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]1([C@H]2OC(CCCC)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molekulargewicht (g/mol) 356.5
Formelmasse 356.5
Reinheit (%) 99.24%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death