Learn More
Ethyl-3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoat ist ein wichtiger Rohstoff und wesentliches Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für pharmazeutische Agrochemikalien und in der Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoat ist ein wichtiger Rohstoff und wesentliches Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für pharmazeutische Agrochemikalien und in der Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 110°C to 112°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2649965 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 235.07 |
Reinheit (%) | 99% |