Learn More
Ethyl gallate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489096
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16489096 100 mg 100 Milligramm
16402539 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16489096 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl gallate
CAS 831-61-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O5
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (504.62 mM)
SMILES O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) 98.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death