Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus Ethylvinylacetat
Diese Schläuche eignen sich für biologische Tests. Saint Gobain Performance Plastics™ Microbore-Schläuche aus Ethylvinylacetat sind biologisch stabil, ungiftig und nicht kontaminierend.
Marke: Masterflex™ 95712-32
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Durchsichtige, vernetzte Schläuche, flexible Mikroleitungsschläuche
- Praktisch zu 100 % elastisch, kehrt bei sanfter Erwärmung in seine ursprüngliche Form zurück
- Harz entspricht Spezifikationen nach USP 23, Klasse VI und National Formulary Vol. 14
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammastrahlung oder trockener Hitze
Spezifikation
1,27 mm | |
3,23 mm | |
Lösungsmittel/Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen/Farbcodierter Microbore Stopp-Schlauch | |
1/Packung | |
Durchscheinend gelb |
EVA | |
Lösungsmittel/Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen/Farbcodierter Microbore Stopp-Schlauch | |
-50 °C | |
32 | |
74 °C |