Learn More
Ethyltriphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-132345
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1530-32-1
C20H20BrP
371.26
MFCD00011838
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
73727
ethyltriphenylphosphanium bromide
[Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1530-32-1
C20H20BrP
371.26
MFCD00011838
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
73727
ethyltriphenylphosphanium bromide
[Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyltriphenylphosphonium bromide
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 206.5°C to 208.5°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >200°C
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5P(C6H5)3Br
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 120g/L (23°C). Other solubilities: soluble in chloroform,fairly soluble in lower alcohols,slightly soluble in arom. hydrocarbons
Formelmasse 371.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyltriphenylphosphonium bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.