Learn More
Ethylvanillin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478526
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16478526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16478526 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0940
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylvanillin
CAS 121-32-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM)
SMILES O=CC1=CC=C(O)C(OCC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.17
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder