Learn More
Ethynyl Estradiol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458176
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16458176 100 mg
16432066 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458176 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0216
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol;Ethynylestradiol) is an orally bio-active estrogen used in almost all modern formulations of combined oral contraceptive pills.
Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynyl Estradiol
CAS 57-63-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24O2
Menge 100 mg
Synonym 17α-Ethynylestradiol Ethynylestradiol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (843.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 296.4
Formelmasse 296.4
Reinheit (%) 99.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death