Learn More
Etomoxir sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16468068 10 mg 10 Milligramm
16410538 5 mg -
16453987 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16468068 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50202A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etomoxir sodium salt
CAS 828934-41-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18ClNaO4
Menge 10 mg
Synonym (R)-(+)-Etomoxir sodium salt
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (311.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OCCCCCC[C@@]2(CO2)C(O[Na])=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 320.74
Formelmasse 320.74
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death