Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 10257813 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10257813 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10257813 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 000440/Q348347
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. BUCHI Verdampfungskolben bieten eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und organischen Substanzen. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
  • Hochleistungskolben für Rotationsverdampfer
  • Ausschließliche Nutzung von DURAN Borosilikatglas 3.3
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
  • Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
  • Konstante Überwachung der Homogenität der Glaswanddicke
  • Hohe Dämpfung aufgrund der Sphärizität rotierender Glasteile
  • Die Glasteile werden bei 560 °C spannungsfrei °gemacht.
  • Erhältlich in Volumen von 50 ml bis 3000 ml
  • Erhältlich unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas
Typ Verdampferkolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Spritzen mit austauschbarer Nadel und Ersatzkolben für gasdichte Spritze
Enthält Austauschbare Nadel und Kolben
Material (Beschichtung) Uncoated
Halsausführung Konische Spitze
Menge Je 1
Konus NS 24/40
Volumen (metrisch) 1000 mL