missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Verdampferkolben
Marke: BUCHI 041432
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.30000kg
Spezifikation
Verdampferkolben | |
Je 1 | |
150 mm |
Flansch | |
20 L |
Marke: BUCHI 041432
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.30000kg
Verdampferkolben | |
Je 1 | |
150 mm |
Flansch | |
20 L |