Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487418
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16487418 10 mg 10 Milligramm
16479897 5 mg -
16453447 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16487418 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17613
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Evocalcet
CAS 870964-67-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H26N2O2
Menge 10 mg
Synonym KHK7580
Löslichkeitsinformationen DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 374.48
Formelmasse 374.48
Reinheit (%) 99.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism