Learn More
SCAT SCAT Abluftfilter, V3.0
Der neue SCAT Abluftfilter V3.0 für Safety Waste Caps garantiert über 90 % CTC-Adsorption für maximale Luftreinheit durch drei integrierte Aktivkohlearten. Dadurch ist er das leistungsstärkste Aktivkohlefiltermedium auf dem HPLC-Labormarkt.
Marke:  SCAT 490335
217.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17258870
  • 282.00 € / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Isolieren Sie schädliche Dämpfe und garantieren Sie einen sicheren Druckausgleich in den Abfallbehältern
  • 3-schichtige Filtermedien mit hohem Leistungsspektrum für Säuren und Alkalien
  • Optimiert für die Bindung von HPLC-Pufferlösungen und die Absorption organischer Lösungsmitteldämpfe
  • Die natürliche Porenstruktur der Aktivkohle verhindert ein Anhaften oder Verstopfung
  • Genaue Angabe des nächsten Zeitpunkts für einen Wechsel mittels einer Zeitanzeige
  • Erhältlich in Größen (S/M/L) mit unterschiedlichen Standzeiten (3/6/12 Monate)
  • Der Einsatz von Abluftfiltern kann zur Reduzierung der Luftaustauschrate beitragen
Spezifikation
Spezifikation
Multipack (Lebensdauer 4 x 3 Monate)
HPLC-Systeme
Abluftfilter
SCAT Safety Waste Caps & Universal Waste Hub JAN
Indikator
S
Polypropylen
GL14