Learn More
SCAT SCAT Abluftfilter, V3.0
Der neue SCAT Abluftfilter V3.0 für Safety Waste Caps garantiert über 90 % CTC-Adsorption für maximale Luftreinheit durch drei integrierte Aktivkohlearten. Dadurch ist er das leistungsstärkste Aktivkohlefiltermedium auf dem HPLC-Labormarkt.
80.65 € - 282.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
---|---|
Material | Polypropylen |
Gewindegröße | GL14 |
Produktcode | Marke | Größe | Enthält | Displaytyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Enthält | Displaytyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17238870
|
SCAT
410534 |
S | Einzelpackung (Lebensdauer 3 Monate) | Indikator |
80.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17258870
|
SCAT
490335 |
S | Multipack (Lebensdauer 4 x 3 Monate) | Indikator |
282.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17218870
|
SCAT
407982 |
M | Einzelpackung (Lebensdauer 6 Monate) | Etikett |
122.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17248870
|
SCAT
410535 |
M | Einzelpackung (Lebensdauer 6 Monate) | Indikator |
128.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17278870
|
SCAT
490914 |
M | Multipack (Lebensdauer 2 x 6 Monate) | Etikett |
225.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17268870
|
SCAT
490336 |
M | Multipack (Lebensdauer 2 x 6 Monate) | Indikator |
229.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17228870
|
SCAT
407986 |
L | Einzelpackung (Lebensdauer 12 Monate) | Indikator |
175.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17288870
|
SCAT
490986 |
L | Multipack (Lebensdauer 2 x 12 Monate) | Indikator |
269.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17926970
|
SCAT™
407983 |
Large | Single Pk. (Service Life 12 Months) | Label |
157.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17936970
|
SCAT™
490915 |
Large | Multi-Pk. (Service Life 2 x 12 Months) | Label |
243.09 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Description
- Isolieren Sie schädliche Dämpfe und garantieren Sie einen sicheren Druckausgleich in den Abfallbehältern
- 3-schichtige Filtermedien mit hohem Leistungsspektrum für Säuren und Alkalien
- Optimiert für die Bindung von HPLC-Pufferlösungen und die Absorption organischer Lösungsmitteldämpfe
- Die natürliche Porenstruktur der Aktivkohle verhindert ein Anhaften oder Verstopfung
- Genaue Angabe des nächsten Zeitpunkts für einen Wechsel mittels einer Zeitanzeige
- Erhältlich in Größen (S/M/L) mit unterschiedlichen Standzeiten (3/6/12 Monate)
- Der Einsatz von Abluftfiltern kann zur Reduzierung der Luftaustauschrate beitragen
Specifications
HPLC-Systeme | |
Polypropylen | |
GL14 |